Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 97% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
162300050 162300250 162301000
ACRO162300050EA 71.4 EUR
ACRO162300050 ACRO162300250 ACRO162301000
Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 97% tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 52763-21-0
Formel: C₁₅H₂₀ClNO₃
Molecular Weight: 297,78 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012792
CAS-Nummer: 52763-21-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %