5-Acetoxymethylfurfural 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-Formylfurfuryl Acetate, 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, Acetic Acid 5-Formylfurfuryl Ester
163400020 163400100
ACRO163400020EA 42.2 EUR
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003233
CAS-Nummer: 10551-58-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %