Chinidin, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (+)-Quinidine
163680250 163681000
ACRO163680250EA 172 EUR
ACRO163680250 ACRO163681000
Chinidin, wasserfrei 98%
Quinidine
CAS No.: 56-54-2
Formel: C20H24N2O2
Molecular Weight: 324,42 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135581
CAS-Nummer: 56-54-2
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
Additional info Remainder dihydroquinidine
Titration with HClO4 ≥97.5 %