Silikonöl, 475 -525 mm²/s (25°C) Melting point_boiling point apparatuses
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Polyphenyl-methylsiloxane
163850010 163855000 163850025
ACRO163850010EA 197 EUR
ACRO163850010 ACRO163855000 ACRO163850025
Silikonöl, 475 -525 mm²/s (25°C) Melting point_boiling point apparatuses
Silikonöl
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.96
Flammpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7