5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-en 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
164860250 164865000 164860025
ACRO164860250EA 37.7 EUR
ACRO164860250 ACRO164865000 ACRO164860025
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-en 98% stabilisiert
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-en
CAS No.: 3048-64-4
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00080691
CAS-Nummer: 3048-64-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm t-Butylcatechol