(5-Nitro-2-furyl)methylen-diacetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 30.9 EUR
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
(5-Nitro-2-furyl)methylen-diacetat 98%
(5-Nitro-2-furyl)methylen-diacetat
CAS No.: 92-55-7
Formel: C₉H₉NO₇
Molecular Weight: 243,17 g/mol
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003244
CAS-Nummer: 92-55-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %