(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
165891000 165895000 165890025
ACRO165891000EA 34.8 EUR
ACRO165891000 ACRO165895000 ACRO165890025
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat 97% stabilisiert
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,15 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005137
CAS-Nummer: 106-91-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)