2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 50.8 EUR
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 164.629 g/mol
Siedepunkt: 73…76 °C (7 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003217
CAS-Nummer: 5978-08-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %