2-(2-Pyridinyl)-1H-benzimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
AI-4-88
167950050
167950100
ACRO167950050EA
62.7
EUR
ACRO167950050
ACRO167950100
2-(2-Pyridinyl)-1H-benzimidazol 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formel:
C₁₂H₉N₃ Schmelzpunkt: 220…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005586 CAS-Nummer: 1137-68-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 225 °C |
HPLC | ≥98.5 % |