Methyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 105 EUR
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Formel: C₂₁H₁₉O₂P
Molecular Weight: 334,36 g/mol
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008455
CAS-Nummer: 2605-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide