O-Methyl-L-tyrosine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
169750010 169752500
ACRO169750010EA 83.6 EUR
ACRO169750010 ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molecular Weight: 195,22 g/mol
Schmelzpunkt: 259…261 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002604
CAS-Nummer: 6230-11-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl)