N-Z-L-Asparaginsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Cbz-L-aspartic Acid, N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
172050250
172051000
ACRO172050250EA
62.3
EUR
ACRO172050250
ACRO172051000
N-Z-L-Asparaginsäure 98%
N-Z-L-Asparaginsäure
CAS No.: 1152-61-0
Formel:
C₁₂H₁₃NO₆ Molecular Weight: 267,24 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002719 CAS-Nummer: 1152-61-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |