4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 254 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formel: C₉H₁₄ClNO₂
Molecular Weight: 203,666 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012902
CAS-Nummer: 1477-68-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %