Quercetin hydrate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one xhydrate
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 47.9 EUR
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
Molecular Weight: 302.24 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006828
CAS-Nummer: 849061-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %