Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
176451000 176458000
176451000.EA 69.8 EUR
176451000. 176458000.
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-sec-butylborohydride
CAS No.: 38721-52-7
Formel: C₁₂H₂₇BLi
Molecular Weight: 189,098 g/mol
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011708
CAS-Nummer: 38721-52-7
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution
Strength 0.80 to 1.10 M
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen