Boran-N,N-diethylanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Borane - N,N-Diethylaniline Complex
176770250 176771000 176772500
ACRO176770250EA 56.1 EUR
ACRO176770250 ACRO176771000 ACRO176772500
Boran-N,N-diethylanilin 97%
Boran-N,N-diethylanilin
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formel: C₁₀H₁₈BN
Molecular Weight: 163.07 g/mol
Schmelzpunkt: 30…27 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013187
CAS-Nummer: 13289-97-9
UN: 3148
ADR: 4.3 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96.0 % (Active hydrogen)