1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
177480050 177481000 177485000
ACRO177480050EA 36.7 EUR
ACRO177480050 ACRO177481000 ACRO177485000
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₁₈N₂
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,94 g/cm³
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001522
CAS-Nummer: 2579-20-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %