5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
177680050
ACRO177680050EA
40.1
EUR
ACRO177680050
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS No.: 6843-49-8
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,202 g/mol Schmelzpunkt: 199…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005265 CAS-Nummer: 6843-49-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 198 to 201 °C |
GC | ≥96.0 % |