Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Lieferant: Thermo Scientific
177780250 177785000
ACRO177780250EA 43.9 EUR
ACRO177780250 ACRO177785000
Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Cellulose acetate
Appearance: White Powder
Formel: C₂H₄O₂·(C₆H₁₀O₅)n
Schmelzpunkt: 240 °C
Dichte: 1,31 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081496
CAS-Nummer: 9004-35-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Acetyl content 39.8 % (typical)
Hydroxyl content 3.6 % (typical)