Polycarbonate resin, M.W. 45000, Plätzchen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Poly(bisphenol-A-carbonate)
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 21.7 EUR
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, Plätzchen
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
Molecular Weight: 45,000 g/mol
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 449 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084476
CAS-Nummer: 24936-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %