Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
178580050
178582500
178585000
ACRO178580050EA
36.7
EUR
ACRO178580050
ACRO178582500
ACRO178585000
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Polyethylene oxide
Formel:
(-CH₂CH₂O-)n Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg) |
Viscosity | 80 to 200 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C) |