Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO178602500EA 108 EUR
ACRO178602500 ACRO178600010 ACRO178600050
Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Polyethylene glycol
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 2000 to 4000 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)