Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO178612500EA 99.8 EUR
ACRO178612500 ACRO178615000
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Polyethylene glycol
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %