Polymethacrylsäuremethylester, M.W. ∼35000, Perlen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
178760010
178760250
178765000
ACRO178760010EA
422
EUR
ACRO178760010
ACRO178760250
ACRO178765000
Polymethacrylsäuremethylester, M.W. ∼35000, Perlen
Polymethacrylsäuremethylester
Appearance: White Beads
Formel:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Schmelzpunkt: 105 °C Flammpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134349 CAS-Nummer: 9011-14-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Beads |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
Particle size | 50 to 150 microns (approximately) |