Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 330 EUR
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
Poly(styrene), M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 125000 - 250000 g/mol
Schmelzpunkt: 93 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084450
CAS-Nummer: 9003-53-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %