PTFE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
178930050
178931000
178932500
ACRO178930050EA
22
EUR
ACRO178930050
ACRO178931000
ACRO178932500
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0
Formel:
(CF₂CF₂)n Siedepunkt: >400 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 327 °C Dichte: 2 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084455 CAS-Nummer: 9002-84-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.25 % |
Specific optical rotation | -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water) |