Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
179030100 179030250
ACRO179030100EA 124 EUR
ACRO179030100 ACRO179030250
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Poly(N-vinylcarbazole)
Appearance: White to cream Powder
Dichte: 1,2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134336
CAS-Nummer: 25067-59-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %