Zein, gereinigt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
179311000 179315000 179310025
ACRO179311000EA 56.8 EUR
ACRO179311000 ACRO179315000 ACRO179310025
Zein, gereinigt
Zein
CAS No.: 9010-66-6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062414
CAS-Nummer: 9010-66-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to straw yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8.0 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Protein 88.0 to 96.0 % (On dried basis)
Residue after ignition ≤2.0 % (800°C)