2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
179480100 179480500
ACRO179480100EA 194 EUR
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,22 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (16 mmHg)
Dichte: 0,884 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003178
CAS-Nummer: 26116-12-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %