Bleitetraacetat 95% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Blei(IV)salz, Blei(IV)acetat
180621000 180625000 180620025
ACRO180621000EA 51.1 EUR
ACRO180621000 ACRO180625000 ACRO180620025
Bleitetraacetat 95% Stabilised
Bleitetraacetat
Formel: (H₃CCOO)₄Pb
Molecular Weight: 443.38 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008693
CAS-Nummer: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05442
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid