Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
181250500 181251000
ACRO181250500EA 143 EUR
ACRO181250500 ACRO181251000
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Formel: C₄H₉LiN₂
Molecular Weight: 92,07 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C
Schmelzpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013183
CAS-Nummer: 6867-30-7
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %