Zimtchlorid 95% (trans-Isomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-1-phenyl-1-propene
181850050
181851000
181855000
ACRO181850050EA
30.4
EUR
ACRO181850050
ACRO181851000
ACRO181855000
Zimtchlorid 95% (trans-Isomere)
Cinnamyl chloride
Appearance: Yellow to yellow-brown Liquid
Formel:
C₉H₉Cl Siedepunkt: 120…126 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,096 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000986 CAS-Nummer: 2687-12-9 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
HPLC | ≥97.0 % |