Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
184990050 184992500 184995000
ACRO184990050EA 26.8 EUR
ACRO184990050 ACRO184992500 ACRO184995000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in Wasser
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear to hazy liquid
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,063 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084394
CAS-Nummer: 9003-01-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 60.0 to 65.0 % Solids
Molecular weight 2000 (approx)
HPLC ≥97.5 %