Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 27.2 EUR
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in Wasser
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,063 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,18 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084394
CAS-Nummer: 9003-01-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)