1,2-Dipiperidinoethane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
185110010
185110050
ACRO185110010EA
41.5
EUR
ACRO185110010
ACRO185110050
1,2-Dipiperidinoethane 98%
1,2-Dipiperidinoethane
CAS No.: 1932-04-3
Formel:
C₁₂H₂₄N₂ Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 1…,5 °C Dichte: 0,91 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014644 CAS-Nummer: 1932-04-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to amber to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH) |
Sulfate (SO4) | ≤0.1 % |