Boc-ON 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(tert-BOC-Oxyimino)-2-phenylacetonitrile, N-((tert-Butoxycarbonyl)oxy)benzimidoyl cyanide, 2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenylacetonitrile, [(cyano-phenyl-methylidene)amino] tert-butyl carbonate
185890250
185890050
185891000
ACRO185890250EA
93.4
EUR
ACRO185890250
ACRO185890050
ACRO185891000
Boc-ON 99%
Boc-ON
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 246.27 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001863 CAS-Nummer: 58632-95-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH) |