Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DL-10-Camphorsulphonic acid, sodium salt, (+/-)-10-Camphorsulphonic acid Sodium Salt
189125000 189120050
ACRO189125000EA 204 EUR
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 254,28 g/mol
Schmelzpunkt: 286…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135623
CAS-Nummer: 34850-66-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %