Polymethacrylsäuremethylester, M.W. ∼15000 (GPC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
190690500 190691000
ACRO190690500EA 133 EUR
ACRO190690500 ACRO190691000
Polymethacrylsäuremethylester, M.W. ∼15000 (GPC)
Polymethacrylsäuremethylester
Appearance: White Beads
Formel: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134349
CAS-Nummer: 9011-14-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Additional info bead size (typically): 10 to 100 micron