Ethylcellulose, 22 cps 48% (Ethoxylgehalt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethylcellulose
190972500 190975000 190970025
ACRO190972500EA 88.7 EUR
ACRO190972500 ACRO190975000 ACRO190970025
Ethylcellulose, 22 cps 48% (Ethoxylgehalt)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131037
CAS-Nummer: 9004-57-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (Ethoxyl)
Viscosity 18 to 24 cP (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)