Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO192325000EA 137 EUR
ACRO192325000 ACRO192320010
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formel: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Dichte: 1,09 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084416
CAS-Nummer: 9004-74-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid or slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Average molecular weight 715 to 785
pH 4.5 to 7.5 (5 % aq. soln., 25°C)