Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-Butanol stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmiumsäure, Osmium(VIII)oxid
197450050
197450010
197450250
ACRO197450050EA
144
EUR
ACRO197450050
ACRO197450010
ACRO197450250
Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-Butanol stabilisiert
Osmiumtetraoxid
Formel:
O₄Os Molecular Weight: 254,23 g/mol Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Fused mass or solution |
Stabilizer | tert-Butyl hydroperoxide |
Strength | ≥2.5 wt% |