Sulphamethazine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
199300250
199301000
ACRO199300250EA
36.2
EUR
ACRO199300250
ACRO199301000
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel:
C₁₂H₁₄N₄O₂S Molecular Weight: 278,33 g/mol Schmelzpunkt: 197…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006066 CAS-Nummer: 57-68-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 200 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |