Dowex® 1X2 (Cl) 200-400 mesh Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Scientific
202971000
202975000
ACRO202971000EA
80.3
EUR
ACRO202971000
ACRO202975000
Dowex® 1X2 (Cl) 200-400 mesh Ionenaustauscherharz
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132715 CAS-Nummer: 9085-42-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beads |
Particle size | ≤15 % (> 210 µm) |
Wet volume capacity | ≥0.6 meq/ml (Cl) |
Water retention capacity | 65 to 75 % (Cl) |