(-)-Myrtenal 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde, Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, (1S)-
203620100 203620500
ACRO203620100EA 58 EUR
ACRO203620100 ACRO203620500
(-)-Myrtenal 98%
(-)-Myrtenal
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.221 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074768
CAS-Nummer: 18486-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -17° (20°C, 589 nm) (neat)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable