(1R,4R)-Dihydrocarvone Gemisch aus Isomeren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2R,5R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohexanone
203650250 203651000
ACRO203650250EA 82.4 EUR
ACRO203650250 ACRO203651000
(1R,4R)-Dihydrocarvone Gemisch aus Isomeren 98%
(1R,4R)-Dihydrocarvone
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 87…88 °C (6 mmHg)
Dichte: 0,9255 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001636
CAS-Nummer: 5524-05-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.923 to 0.928
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) > +14.0°