Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
203800050 203800250
ACRO203800050EA 55 EUR
ACRO203800050 ACRO203800250
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 95%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009122
CAS-Nummer: 20201-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %