Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 19.7 EUR
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid
Formel: C₆CoK₃N₆
Molecular Weight: 332.332 g/mol
Dichte: 1.87 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011391
CAS-Nummer: 13963-58-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %