DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
204670050
204670250
ACRO204670050EA
97.8
EUR
ACRO204670050
ACRO204670250
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS No.: 54897-59-5
Formel:
C₃H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 222…226 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012884 CAS-Nummer: 54897-59-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |