2-(1H-Imidazol-4-ylessigsäurehydrochlorid) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
204960010 204960050
ACRO204960010EA 77.8 EUR
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-4-ylessigsäurehydrochlorid) 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Formel: C₅H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 162.58 g/mol
Schmelzpunkt: 218…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012698
CAS-Nummer: 3251-69-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %