Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: K-Selectride
205471000 205478000
205471000.EA 170 EUR
205471000. 205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Formel: C₁₂H₂₇BK
Molecular Weight: 221,256 g/mol
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009324
CAS-Nummer: 54575-49-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Solution (May darken on storage)
Strength ≥1 M